Learn More
Fisherbrand™ Thermoscelleuse avec lame
Scellez les sachets, les feuilles ou les tubes rapidement et efficacement. La thermoscelleuse à lame Fisherbrand™ est dotée d’un élément chauffant sûr qui n’est chaud qu’en cours d’utilisation. Le bouton de calage permet d’ajuster la durée d’étanchéité. L’unité 450 W (220/230 VAC) comprend un kit de pièces de rechange. Disponible avec une fiche britannique ou européenne.
Marque: Fisherbrand™ HS120289
213.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Scellez les sachets, les feuilles ou les tubulures rapidement et efficacement. La thermoscelleuse à lame Fisherbrand™ possède un élément chauffant sûr qui ne chauffe que lorsqu’il est utilisé. Le bouton de la minuterie permet de régler la durée du scellage. L’unité 450 W (220 / 230 VCA) comprend un kit de pièces de rechange. Disponible avec une prise R.-U. ou européenne.
- Scellez les sachets en polyéthylène ou en polypropylène, les feuilles ou les tubes plats de 0,01 à 0,8 mm d’épaisseur
- La lame coulissante élimine l’excédent de matériau à 19 mm du joint
- L’élément chauffant mesure 310 mm de long et n’est chaud que lors du scellement
- Le bouton de calage assure une étanchéité sûre
- Tournez simplement le bouton pour régler la durée (1-8 secondes)
- Appuyez la poignée vers le bas
- Retirez lorsque le témoin indique que le cycle est terminé
- Comprend le kit de pièces de rechange (les kits de pièces de rechange supplémentaires peuvent être commandés séparément) :
- Deux lames supplémentaires
- Deux éléments chauffants supplémentaires
- Deux chiffons en PTFE supplémentaires
Spécification
Commercial Pouch Sealer | |
Feuilles, sachets en polyéthylène ou en polypropylène ou tubulure plate | |
Réglable, de 1 à 8 secondes |
446 x 86 x 166 mm (fermé) | |
Kit de pièces de rechange (deux de chaque : lames, éléments chauffants, chiffons en PTFE), cordon d’alimentation 153 cm | |
Prise Europe continentale / Israël |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.