Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Easy
Une électrode de pH en polysulfone durable avec une protection intégrale de l’ampoule et un électrolyte de gel pour éviter le désagrément d’effectuer le remplissage sur le terrain. Capteurs de température vendus séparément.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343010
123.30 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Eau d’aquarium
- Boissons non alcoolisées
- Bière
- Laboratoire général
Accessoires & Entretien
- Jonction en céramique
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI(51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
- Capteurs de température vendus séparément (NTC 30 kΩ : 51300164, PT1000 : 51300165)
À utiliser avec les électrodes de pH combinées Mettler-Toledo
Spécification
S7 | |
Polysulfone | |
0°C à 80°C | |
Gel | |
S7 à BNC (30281915) | |
Verre en U | |
NTC 30 kilohms | |
KCl 3 mol/L | |
0°C à 80°C | |
120 mm | |
0,47 in |
céramique | |
0 à 14 | |
Électrode combinée | |
Entretien réduit, mesure sur le terrain et utilisation pédagogique | |
Ag/AgCl | |
InLab™ Easy | |
<20 s | |
32°F à 176°F | |
4,72 in | |
sans câble | |
12 mm |