Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour GM-CSF de souris
KE10015 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide. Le kit ELISA pour GM-CSF de souris doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de GM-CSF de souris endogène.
Marque: Proteintech™ KE10015-96T
Description
- Le dosage reconnaît le GM-CSF de souris. Un anticorps spécifique au GM-CSF de souris a été pré-enduit sur les micropuits.
- La protéine GM-CSF de souris dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation. Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à GM-CSF de souris est ajouté pour détecter la protéine GM-CSF de souris capturée.
- Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB). La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
- Le GM-CSF, également connu sous le nom de CSF2, est une glycoprotéine monomère sécrétée par les macrophages, les cellules T, les mastocytes, les cellules NK, les cellules endothéliales et les fibroblastes qui fonctionnent comme une cytokine.
- Le GM-CSF a d’abord été caractérisé comme un facteur de croissance hématopoïétique qui stimule la prolifération des cellules myéloïdes des progéniteurs de moelle osseuse.
- Le GM-CSF est maintenant reconnu comme un important facteur d’activation et de différenciation pour les cellules immunitaires, et il est essentiel pour un large éventail de processus biologiques dans l’immunité innée et adaptative.
- Il a été démontré que GM-CSF protège contre l’infection pulmonaire et l’inflammation intestinale, et qu’il est nécessaire pour l’homéostase pulmonaire et du côlon normale.
Spécification
NP_034099 | |
1,2 pg/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Souris | |
Souris | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
4,7 à 300 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
12981 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
P01587 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- 96TEST Mouse GM-CSF ELISA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine