Learn More
Bolle Safety X5 Masterall dual lens goggle BOLLE
Double lens and anti-fog technology enable increased protection.
Marque: Bolle Safety MASTEDEPSI
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Equalizer technology filters and regulates moisture levels in goggles
- Permanent scratch-resistant platinum coating
- Sealed PVC frame and neoprene strap
- For use in offshore and petrochemical environments
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bolle Safety X5 Masterall dual lens goggle BOLLE > Double lens
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu