Learn More
Morpholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Morpholine is a common additive for pH adjustment in both fossil fuel and nuclear power plant steam systems. It is widely used in organic synthesis as a building block in the preparation of the antibiotic linezolid, the anticancer agent gefitinib and the analgesic dextromoramide. It is also used as a solvent in chemical reactions and in the preparation of enamines. Further, it serves as a chemical emulsifier in the process of waxing fruit.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La morpholine est un additif courant pour l’ajustement du pH dans les systèmes à vapeur de combustibles fossiles et de centrales nucléaires. Il est largement utilisé dans la synthèse organique comme un bloc de construction dans la préparation de l’antibiotique linézolide, l’agent anticancéreux géfitinib et le dextromoramide analgésique. Il est également utilisé comme solvant dans les réactions chimiques et dans la préparation des énamines. De plus, il sert d’émulsifiant chimique dans le processus de cimentation des fruits.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Morpholine |
Point de fusion | °C to 5°C |
Densité | 1.007 g/mL |
Point d’ébullition | 129°C |
Point d’éclair | 35°C (95°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Indice de réfraction | 1.454 |
Quantité | 500 g |
Numéro UN | UN2054 |
Beilstein | 102549 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463195 | Certificat d’analyse | 12/11/2024 | A10355.36,A10355.22,A10355.0E |
A0460121 | Certificat d’analyse | 08/10/2024 | A10355.36,A10355.22,A10355.0E |
U06E014 | Certificat d’analyse | 19/07/2024 | A10355.36,A10355.22,A10355.0E |
Q18F056 | Certificat d’analyse | 19/07/2024 | A10355.36,A10355.22,A10355.0E |
A0456426 | Certificat d’analyse | 31/01/2024 | A10355.36,A10355.22,A10355.0E |
Sécurité et traitement
- Morpholine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Morpholine