Learn More
Diéthylamine, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11449233
Diéthylamine, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449233
500 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11449233
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11716.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
La diéthylamine est utilisée comme inhibiteur de corrosion. Elle est également utilisée dans la production de caoutchouc, de résines, de colorants et de produits pharmaceutiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La diéthylamine est utilisée comme inhibiteur de corrosion. Elle est également utilisée dans la production de caoutchouc, de résines, de colorants et de produits pharmaceutiques. Elle est aussi utilisée pour la cuisson de diéthylamide acide lysergique (LSD) et est strictement surveillée par la Drug Enforcement Administration (DEA).
Solubilité
Miscible à de l’eau, de l’alcool, de l’éther, du chloroforme et du terachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-89-7
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.14
Numéro MDL MFCD00009032
Clé InChI HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8021
ChEBI CHEBI:85259
SMILES CCNCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylamine
Point de fusion °C to 50°C
Densité 0.706
Point d’ébullition 54°C to 55°C
Point d’éclair -28°C (-18°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Indice de réfraction 1.385
Quantité 500 mL
Beilstein 605268
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,chloroform and carbon terachloride.
Nom IUPAC diethylamine
Poids de la formule 73.14
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM20L012 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2025 Catalog NumberA11716.AP,A11716.AE,A11716.0F
Numéro de lotM20L011 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2025 Catalog NumberA11716.AP,A11716.AE,A11716.0F
Numéro de lotS17G035 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2025 Catalog NumberA11716.AP,A11716.AE,A11716.0F
Numéro de lotW03K036 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/09/2024 Catalog NumberA11716.AP,A11716.AE,A11716.0F
Numéro de lotA0462543 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/08/2024 Catalog NumberA11716.AP,A11716.AE,A11716.0F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Diethylamine
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Diéthylamine, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals >