Learn More
Morpholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11444153
Morpholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11444153
2500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11444153
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10355.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Morpholine is a common additive for pH adjustment in both fossil fuel and nuclear power plant steam systems. It is widely used in organic synthesis as a building block in the preparation of the antibiotic linezolid, the anticancer agent gefitinib and the analgesic dextromoramide. It is also used as a solvent in chemical reactions and in the preparation of enamines. Further, it serves as a chemical emulsifier in the process of waxing fruit.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La morpholine est un additif courant pour l’ajustement du pH dans les systèmes à vapeur de combustibles fossiles et de centrales nucléaires. Il est largement utilisé dans la synthèse organique comme un bloc de construction dans la préparation de l’antibiotique linézolide, l’agent anticancéreux géfitinib et le dextromoramide analgésique. Il est également utilisé comme solvant dans les réactions chimiques et dans la préparation des énamines. De plus, il sert d’émulsifiant chimique dans le processus de cimentation des fruits.
Solubilité
Miscible à l’eau.      
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-91-8
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00005972
Clé InChI YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
CID PubChem 8083
ChEBI CHEBI:34856
Nom IUPAC morpholine
SMILES C1COCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Morpholine
Point de fusion -5°C
Densité 1.007
Point d’ébullition 129°C
Point d’éclair 35°C (95°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.454
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2054
Beilstein 102549
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,6277
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463195 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2024 Catalog NumberA10355.36,A10355.22,A10355.0E
Numéro de lotA0460121 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/10/2024 Catalog NumberA10355.36,A10355.22,A10355.0E
Numéro de lotU06E014 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2024 Catalog NumberA10355.36,A10355.22,A10355.0E
Numéro de lotQ18F056 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2024 Catalog NumberA10355.36,A10355.22,A10355.0E
Numéro de lotA0456426 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2024 Catalog NumberA10355.36,A10355.22,A10355.0E
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Morpholine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Morpholine
Nom du produit
Morpholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >