Learn More
Invitrogen™ Sodium Green™, Tetra (Tetramethylammonium) Salt, cell impermeant
Indicateur de Na+ visible et excitable par la lumière
Marque:  Invitrogen™ S6900
358.72 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10645773
  • 472.00€ / 1mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • À utiliser avec un microscope à fluorescence et un cytomètre en flux
  • Fluorescent à base de colorant avec indicateur de sodium
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques, détection du sodium et du potassium
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière.
Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux
Indicateur de sodium
1 mg
Fluorescence
Indicateur de sodium
Sodium Green™
Température ambiante
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2980703 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/07/2024 Catalog NumberS6900
Numéro de lot2806834 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/12/2023 Catalog NumberS6900
Numéro de lot2488992 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2022 Catalog NumberS6900
Numéro de lot2359525 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2021 Catalog NumberS6900
Numéro de lot2329048 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/07/2021 Catalog NumberS6900
Nom du produit
Invitrogen™ Sodium Green™, Tetra (Tetramethylammonium) Salt, cell impermeant > 1 mg