Learn More
Invitrogen™ Qtracker™ 705 Cell Labeling Kit
Conçu pour charger des cellules en culture avec des nanocristaux Qdot hautement fluorescents
Marque: Invitrogen™ Q25061MP
984.04 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Includes: Nanocristaux Qtracker de 100 μl, composant A (2 μM dans un tampon borate de 50 mm, pH de 8,3) et portoir Qtracker de 100 μl, composant B (solution saline dans un tampon phosphate, pH de 7,2).
Description
- Utilisez un peptide de ciblage exclusif pour délivrer des nanocristaux Qdot 705 fluorescent presque IR dans le cytoplasme de cellules vivantes
- Une fois à l’intérieur des cellules, le marquage Qtracker fournit une fluorescence intense et stable qui peut être tracée sur plusieurs générations et qui n’est pas transférée aux cellules adjacentes d’une population
- Fournir une fluorescence intense et stable qui peut être tracée sur plusieurs générations
- Excellents outils pour le suivi à long terme ou les études d’imagerie de cellules vivantes, y compris la migration, la motilité, la morphologie et autres tests à fonction cellulaire
- La distribution cytoplasmique de ce mécanisme n’est pas arbitrée par une enzyme spécifique ; par conséquent, aucune spécificité de type cellulaire n’a été observée. La distribution s’effectue généralement en moins d’une heure
- Les nanocristaux fournis sont compatibles avec les cellules sensibles au sérum, la fluorescence intense est maintenue dans des environnements cellulaires complexes et dans diverses conditions biologiques, y compris les changements de pH intracellulaire, de température et d’activité métabolique
- De plus, l’autofluorescence généralement observée dans les cellules ou les tissus peut être évitée
- Observez les cellules marquées à l’aide d’un éclairage complet en continu, sans problèmes de photoblanchiment et de dégradation souvent associés aux colorants organiques
- La fluorescence de la sonde est visualisable jusqu’à une semaine après distribution dans certaines lignées cellulaires
- Peuvent être facilement surveillées sur une grande variété de plateformes, notamment la cytométrie en flux, la microscopie par fluorescence / confocale, les lecteurs de microplaques de fluorescence et les systèmes d’imagerie à haute densité.
- La cytotoxicité des matériaux a été testée dans une variété de lignées cellulaires, notamment les cellules CHO, HeLa, U-118, 3T3, HUVEC et Jurkat : Le marquage semble avoir un impact minimal sur l’expression des marqueurs cellulaires de surface, la prolifération cellulaire, l’activité enzymatique cellulaire et la motilité cellulaire
- Après le marquage, les chercheurs ont démontré une grande variété d’applications pour les cellules marquées au Qtracker, y compris la co-culture cellulaire et l’assemblage cellulaire en assemblages hétérotypiques, la différenciation multilinéale, la transdifférenciation par rapport à la fusion cellulaire, le suivi des cellules souches mésenchymateuses et embryonnaires ainsi que la dynamique de migration cellulaire.
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage général des cellules, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Contient 100 μl de nanocristaux Qtracker™, composant A (2 μM dans un tampon borate 50 mM, pH 8,3) et 100 μl d’entraîneur Qtracker™, composant B (solution saline dans un tampon phosphate, pH 7,2). Conserver entre 2 et 6°C. Ne pas congeler. Stable pendant au moins 6 mois. | |
QTRACKER™, Qdot™ | |
Température ambiante |
1 kit | |
Réactifs de marquage cellulaire | |
Kit de marquage cellulaire |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Nouvelle offre Acheter maintenant -
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Nouvelle offre Économisez maintenant