missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ MicroTest™ M4RT 3mL Tube

Maintain organism viability and counts for verification studies, quality control procedures, and repeat testing of viruses, chlamydiae, mycoplasma and ureaplasma with top quality media from the experts in media.

Marque:  Thermo Scientific™ R12587

235.81 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 17596515

  • 240.24€ / 1 pièce

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description
Afficher plus
Spécification

Spécification

Tube Kit
Lilas
M4RT 3mL Tube
Packaged in partitioned boxes
2°C à 30°C
3 mL
Tube
Culture, Shell vial, Freeze-thaw cycles, Culture maintenance, ELISA, PCR, DNA probe technology
Virus chlamydiae
72 tubes/sachet
2° to 30°C
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats

Certificats

Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.

5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot252403 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/04/2025 Catalog NumberR12587
Numéro de lot252408 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/04/2025 Catalog NumberR12587
Numéro de lot250682 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/04/2025 Catalog NumberR12587
Numéro de lot249494 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2025 Catalog NumberR12587
Numéro de lot246967 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2025 Catalog NumberR12587
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Thermo Scientific™ MicroTest™ M4RT 3mL Tube >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis