Learn More
Micronova™ Stylos pour salles blanches
Ces stylos-bille à faible teneur en sodium et indélébiles sont dotés d’un corps en PP unique qui limite la génération de particules et résiste aux lingettes à l’IPA, aux agents de blanchiment et au phénol. Options : irradiés, avec capuchon ou avec clic, et avec encre noire, bleue ou rouge.
Marque: Micronova™ PEN-01
36.91 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Encre à faible teneur en sodium
Les stylos-bille pour salle blanche Micronova, avec de l’encre à faible teneur en sodium et des corps à faible teneur en particules, sont conçus pour la documentation et l’étiquetage en salle blanche et environnement d’asepsie. Les stylos irradiés aux rayons gamma sont adaptés à l’asepsie ISO 5 et à d’autres zones de production propres.
- Stylos-bille pour salle blanche avec encre indélébile à faible teneur en sodium
- Conçus pour la documentation et l’étiquetage en salle blanche
- Corps en PP haute densité, blanc
- Résistent aux lingettes imbibées d’IPA, d’agents de blanchiment et de phénol
- Options : avec capuchon ou rétractables
- Encre noire, bleue ou rouge
- Disponible irradiée aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
Spécification
HDPE | |
Bouché | |
Non autoclavable | |
Documentation et étiquetage en salle blanche et environnement aseptique | |
Non stérile |
Noir | |
5,75 in | |
Non | |
Stylo pour salle blanche | |
Pointe de 0,7 mm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
047708-000 | Certificat de conformité | 17/03/2025 | PEN-01 |
046129-000 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | PEN-01 |
044782-000 | Certificat de conformité | 09/08/2024 | PEN-01 |
044220-000 | Certificat de conformité | 20/06/2024 | PEN-01 |
043320-000 | Certificat de conformité | 20/06/2024 | PEN-01 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02