Learn More
Fisherbrand™ Microcentrifugeuse ventilée accuSpin 21
GREENER_CHOICE
Les microcentrifugeuses Fisherbrand accuSpin 21 avec un rotor de 24 x 1,5/2,0 ml et un couvercle de confinement biologique ClickSeal qui offre une accélération exceptionnelle jusqu’à 21 000 x g en 12 secondes à peine.
Marque:  Fisherbrand™ 75003248
1437.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17606315
  • 2130.60€ / 1 kit
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Rotors durables et flexibles
  • Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger
  • Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger sur une seule couronne, depuis les tubes de 1,5 à 2,0 ml jusqu’aux mini-préparations et colonnes de centrifugation
  • Solution de confinement biologique ClickSeal™
  • Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique Thermo Scientific ClickSeal
  • Conception silencieuse et facile à utiliser
  • Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse
  • Modèle sobre, léger et compact
  • Durable et facile à nettoyer et à entretenir
  • Performance silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
24 x 1,5/2 ml
21 000 x g
350 mm
Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Oui
14 800 tr/min
230 mm
240 mm
230 V
Non
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Microcentrifugeuse ventilée accuSpin 21 > Ventilé