Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuse Sorvall™ Legend™ Micro 17, réfrigérée
GREENER_CHOICE
Code produit. 10236249
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V 50/60 Hz
Comprend:
Rotor 24 × 1.5/2.0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Rotor double couronne 18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10236249
Marque: Thermo Scientific™ 75002440
Edge
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le format compact de cette microcentrifugeuse est idéal pour les tâches de routine en laboratoire jusqu’à 17,000 xg nécessitant une réfrigération.
Il prend en charge les protocoles micro-volumes tels que l’acide nucléique ou la préparation de lysat de protéine et la configuration de réactions PCR le tout dans un format très compact avec les microcentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend MicroCL 17R. Choisissez parmi les 7 rotors de microcentrifugeuse légers, conçus pour fournir une accélération jusqu’à 17,000 x g et la réfrigération offre un refroidissement à partir de la température ambiante jusqu’à la température définie, en à peine 9 minutes.
Prise en charge de vos besoins de séparation à micro-volume avec :
  • Des performances jusqu’à 17,000 x g avec accélération et décélération rapides.
  • Les versions réfrigérées offrent un refroidissement depuis la température ambiante jusqu’à la température de consigne en à peine 9 minutes.
  • Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuse en option pour trouver le réglage idéal pour votre application :
    • Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger.
    • Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger dans une seule ligne, des tubes de 1.5 à 2.0 ml aux mini-préparations et colonnes de centrifugation.
    • Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique ClickSeal de Thermo Scientific.
    • Éliminez le besoin d’adaptateurs avec le rotor Dual Row unique.
  • Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse.
  • Élégante, légère et compacte.
  • Durable et facile à nettoyer et à entretenir.
  • Silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress.
  • Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité, y compris la directive 98/79/CE sur les diagnostics in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 x 1,5/2 ml
Vitesse max. 13 300 tr/min
FCR max. 17,000 ×g
Niveau sonore 50 dB(A)
Plage de températures -9°C à +40°C
Certifications/Conformité CSA, CE, IVD
Type Réfrigéré
Comprend Rotor 24 × 1.5/2.0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Description Centrifugeuse Sorvall Legend Micro 17R, réfrigérée
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Modèle Sorvall Legend Micro 17R
Garantie 2 ans
Réfrigéré oui
Durée de fonctionnement De 1 à 99 min (par incréments de 1 min) ; mode CONTINU
Étalons CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (se reporter au manuel pour plus de détails)
Dimensions (H x l x P) 12,9 x 11,6 x 17,5 in (33,0 x 29,5 x 44,5 cm)
Poids net 62,0lb (28,0 kg)
Gamme de produits Sorvall
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Rotor Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal