Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuse Sorvall™ Legend™ Micro 21, réfrigérée
GREENER_CHOICE
Code produit. 10756090
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
Rotor:
Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal et rotor double couronne de 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé
Rotor double couronne 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10756090
Marque: Thermo Scientific™ 75002445
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Centrifugez 24 x 2 ml à une vitesse atteignant 21,100 xg avec réfrigération pour accélérer la préparation de routine des microtubes à centrifuger.
Idéales pour une utilisation quotidienne en laboratoire jusqu’à 21,100 x g, les microcentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend Micro 21R offrent une puissance de traitement exceptionnelle, des caractéristiques de sécurité uniques et une large gamme de rotors pour microcentrifugeuse et d’accessoires pour le traitement des microtubes à centrifuger. La réfrigération assure un refroidissement à partir de la température ambiante jusqu’à la température définie en à peine 9 minutes.
Prise en charge de vos besoins en matière de séparation de micro-volumes avec :
  • Accélération exceptionnelle jusqu’à 21 000 x g en 12 secondes à peine.
  • Les versions réfrigérées offrent un refroidissement à partir de la température ambiante pour régler la température en 9 minutes à peine.
  • Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuse en option pour trouver le réglage idéal pour votre application :
    • Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger.
    • Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger en un seul cycle, des tubes de 1,5 à 2,0 ml aux mini-preps et colonnes de centrifugation.
    • Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique ClickSeal de Thermo Scientific.
    • Éliminez le besoin d’adaptateurs avec le rotor Dual Row unique.
  • Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse.
  • Élégante, légère et compacte.
  • Durable et facile à nettoyer et à entretenir.
  • Silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress.
  • Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité, notamment à la directive 98/79/CE sur les diagnostics in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 x 1,5/2 ml
Vitesse max. 14 800 tr/min
FCR max. 21 100 x g
Niveau sonore 50 dB(A)
Plage de températures -9°C à +40°C
Certifications/Conformité CSA, CE, IVD
Type Centrifugeuse de paillasse
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Modèle Sorvall Legend Micro 21R
Garantie 2 ans
Réfrigéré oui
Durée de fonctionnement De 1 à 99 min (par incréments de 1 min) ; mode CONTINU
Étalons CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (se reporter au manuel pour plus de détails)
Dimensions (H x l x P) 12,9 x 11,6 x 17,5 in (33,0 x 29,5 x 44,5 cm)
Poids net 62,0lb (28,0 kg)
Gamme de produits Sorvall
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Rotor Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal