Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks pour tubes de microcentrifugeuse
Convient aux microtubes à centrifuger de 0,5 ml d’un côté tandis que le côté opposé peut contenir des microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2,0 ml. Les 96 puits de chaque côté maintiennent les tubes en position verticale dans une grille de 8 x 12.
103.00€ - 141.00€
Spécification
Type de produit | Rack de microtubes |
---|---|
Comprend | Panneau latéral mat pour l’étiquetage |
Bouchon inclus | Non |
Array | 8 x 12 |
Autoclavable | À 121°C |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15550062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0009 |
Naturel |
116.00€
Pack de 5 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15353677
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0010 |
Lavande | N/A | N/A | N/A | |||||
15560062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0011 |
Noir | N/A | N/A | N/A | |||||
12684105
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0018 |
Assortiment de couleurs fluorescentes |
141.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15530072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0019 |
Bleu fluorescent | N/A | N/A | N/A | |||||
15540072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0020 |
Vert fluorescent | N/A | N/A | N/A | |||||
15550072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0021 |
Orange fluorescent | N/A | N/A | N/A | |||||
15560072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0022 |
Jaune fluorescent | N/A | N/A | N/A | |||||
15570072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0023 |
Rose fluorescent | N/A | N/A | N/A | |||||
15373677
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0025 |
Vert | N/A | N/A | N/A | |||||
15580072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0026 |
Orange | N/A | N/A | N/A | |||||
15383677
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0027 |
Rose | N/A | N/A | N/A | |||||
15590072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0028 |
Jaune | N/A | N/A | N/A | |||||
15393677
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0029 |
Bleu | N/A | N/A | N/A | |||||
15500082
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0030 |
Rouge | N/A | N/A | N/A | |||||
15303687
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0031 |
Assorties |
130.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Les couleurs du rack facilitent l’organisation des échantillons et l’identification visuelle rapide
- L’index alphanumérique permet une identification facile des tubes
- Le panneau latéral mat accepte les bandes ou ou le marquage directes
- Les poignées moulées permettent une préhension sûre pour le transport
- Peut être utilisé pour le stockage en congélateur jusqu’à - 80°C (- 112°F)
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
- Dimensions globales (L x l x H) : 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Specifications
Rack de microtubes | |
Non | |
À 121°C | |
Polypropylène | |
Microtubes de 1,5/2 ml | |
-80°C | |
213 mm | |
27 mm |
Panneau latéral mat pour l’étiquetage | |
8 x 12 | |
Microtubes (96) | |
96 | |
5/boîte | |
213 x 114 x 27 mm | |
114 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks pour tubes de microcentrifugeuse