Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks pour tubes de microcentrifugeuse
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Assortiment de couleurs fluorescentes
Bleu
Bleu fluorescent
Jaune
Jaune fluorescent
Lavande
Naturel
Noir
Orange
Orange fluorescent
Rose
Rose fluorescent
Rouge
Vert
Vert fluorescent
Packungsgröße:
5 pièces
Pack de 5
Beschreibung
- Les couleurs du rack facilitent l’organisation des échantillons et l’identification visuelle rapide
- L’index alphanumérique permet une identification facile des tubes
- Le panneau latéral mat accepte les bandes ou ou le marquage directes
- Les poignées moulées permettent une préhension sûre pour le transport
- Peut être utilisé pour le stockage en congélateur jusqu’à - 80°C (- 112°F)
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
- Dimensions globales (L x l x H) : 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Spezifikation
Spezifikation
| Comprend | Panneau latéral mat pour l’étiquetage |
| Type de produit | Rack de microtubes |
| Bouchon inclus | Non |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | À 121°C |
| Couleur | Vert fluorescent |
| Capacité | Microtubes (96) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 96 |
| Forme | Rectangle |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur