Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks pour tubes de microcentrifugeuse
Convient aux microtubes à centrifuger de 0,5 ml d’un côté tandis que le côté opposé peut contenir des microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2,0 ml. Les 96 puits de chaque côté maintiennent les tubes en position verticale dans une grille de 8 x 12.
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0009
76.60 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les couleurs du rack facilitent l’organisation des échantillons et l’identification visuelle rapide
- L’index alphanumérique permet une identification facile des tubes
- Le panneau latéral mat accepte les bandes ou ou le marquage directes
- Les poignées moulées permettent une préhension sûre pour le transport
- Peut être utilisé pour le stockage en congélateur jusqu’à - 80°C (- 112°F)
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
- Dimensions globales (L x l x H) : 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Specifications
Panneau latéral mat pour l’étiquetage | |
Non | |
À 121°C | |
Microtubes (96) | |
96 | |
Microtubes de 1,5/2 ml | |
-80°C | |
213 mm | |
27 mm |
Rack de microtubes | |
8 x 12 | |
Naturel | |
Polypropylène | |
Rectangle | |
5/boîte | |
213 x 114 x 27 mm | |
114 mm |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Special Offers
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Jours
14Heures
15Minutes
8Secondes
45 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
15Minutes
8Secondes
45
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.