Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks pour tubes de microcentrifugeuse
Code produit. 15353677 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Assortiment de couleurs fluorescentes
Bleu
Bleu fluorescent
Jaune
Jaune fluorescent
Lavande
Naturel
Noir
Orange
Orange fluorescent
Rose
Rose fluorescent
Rouge
Vert
Vert fluorescent
Conditionnement:
5 pièces
Pack de 5
Code produit. 15353677
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450010
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Convient aux microtubes à centrifuger de 0,5 ml d’un côté tandis que le côté opposé peut contenir des microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2,0 ml. Les 96 puits de chaque côté maintiennent les tubes en position verticale dans une grille de 8 x 12.
  • Les couleurs du rack facilitent l’organisation des échantillons et l’identification visuelle rapide
  • L’index alphanumérique permet une identification facile des tubes
  • Le panneau latéral mat accepte les bandes ou ou le marquage directes
  • Les poignées moulées permettent une préhension sûre pour le transport
  • Peut être utilisé pour le stockage en congélateur jusqu’à - 80°C (- 112°F)
  • Produit autoclavable à 121°C (250°F)
  • Dimensions globales (L x l x H) : 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Spécification
Comprend Panneau latéral mat pour l’étiquetage
Type de produit Rack de microtubes
Bouchon inclus Non
Array 8 x 12
Autoclavable À 121°C
Couleur Lavande
Capacité Microtubes (96)
Matériau Polypropylène
Positions 96
Forme Rectangle
À utiliser avec (équipement) Microtubes de 1,5/2 ml
Quantité 5/boîte
Gamme de température (métrique) -80°C
Dimensions (L x l x H) 213 x 114 x 27 mm
Longueur (métrique) 213 mm
Largeur (métrique) 114 mm
Hauteur (métrique) 27 mm