Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks pour tubes de microcentrifugeuse
Convient aux microtubes à centrifuger de 0,5 ml d’un côté tandis que le côté opposé peut contenir des microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2,0 ml. Les 96 puits de chaque côté maintiennent les tubes en position verticale dans une grille de 8 x 12.
Brand:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0023
 View more versions of this product
Product Code. 15570072
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products »
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Les couleurs du rack facilitent l’organisation des échantillons et l’identification visuelle rapide
  • L’index alphanumérique permet une identification facile des tubes
  • Le panneau latéral mat accepte les bandes ou ou le marquage directes
  • Les poignées moulées permettent une préhension sûre pour le transport
  • Peut être utilisé pour le stockage en congélateur jusqu’à - 80°C (- 112°F)
  • Produit autoclavable à 121°C (250°F)
  • Dimensions globales (L x l x H) : 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Specifications
Specifications
Panneau latéral mat pour l’étiquetage
Non
À 121°C
Microtubes (96)
96
Microtubes de 1,5/2 ml
-80°C
213 mm
27 mm
Rack de microtubes
8 x 12
Rose fluorescent
Polypropylène
Rectangle
5/boîte
213 x 114 x 27 mm
114 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks pour tubes de microcentrifugeuse > Couleur : Rose fluorescent