Learn More
Memmert™ Extension d’étalonnage en usine DAkkS pour l’UF110plus
Extension d’étalonnage en usine DAkkS par une température librement sélectionnable supplémentaire pour les étuves Memmert.
Marque:  Memmert™ UF110plusE39697
Code produit. 17568965
  • 979.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Extension d’étalonnage DAkkS à l’usine Memmert par une valeur de température librement sélectionnable supplémentaire selon la méthode C (DKD-R 5-7)
Spécification
Spécification
Extension d’étalonnage en usine
Nom du produit
Memmert™ Extension d’étalonnage en usine DAkkS pour l’UF110plus > S’utilise avec : UF110plus