Learn More
Méthanol, pour HPLC, Fisher Chemical™
Description
CH4O, numéro CAS-67-56-1, naphte colombien, alcool méthylique, alcool colonial, hydroxyde de méthyle, méthylol, carbinol, naphte pyroxylique, esprit de bois, naphte de bois, alcool de bois, 2,5 L, 64,7°C, CHEBI:17790, incolore, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, méthanol, -98°C, 4595, 32,042
Spécification
Spécification
Point de fusion | -98°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 64.7°C |
Quantité | 5 L |
Conditionnement | Bidon en aluminium |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 128 hPa at 20°C |
Viscosité | 0.55cp at 20°C |
Synonyme | methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit |
Poids moléculaire (g/mol) | 32.04 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2528149 | Certificat d’analyse | 24/02/2025 | M/4056/99GSK,M/4056/PB17X,M/4056/34X,M/4056/99W,M/4056/15Z,M/4056/15,M/4056/17,M/4056/15X,M/4056/17X,M/4056/25SS,M/4056/21,M/4056/10RSS,M/4056/30RSS,M/4056/27SS,M/4056/PB17,M/4056/25RSS,M/4056/27J |
2526392 | Certificat d’analyse | 11/02/2025 | M/4056/99GSK,M/4056/PB17X,M/4056/34X,M/4056/99W,M/4056/15Z,M/4056/15,M/4056/17,M/4056/15X,M/4056/17X,M/4056/25SS,M/4056/21,M/4056/10RSS,M/4056/30RSS,M/4056/27SS,M/4056/PB17,M/4056/25RSS,M/4056/27J |
2526179 | Certificat d’analyse | 10/02/2025 | M/4056/99GSK,M/4056/PB17X,M/4056/34X,M/4056/99W,M/4056/15Z,M/4056/15,M/4056/17,M/4056/15X,M/4056/17X,M/4056/25SS,M/4056/21,M/4056/10RSS,M/4056/30RSS,M/4056/27SS,M/4056/PB17,M/4056/25RSS,M/4056/27J |
2524359 | Certificat d’analyse | 06/02/2025 | M/4056/99GSK,M/4056/PB17X,M/4056/34X,M/4056/99W,M/4056/15Z,M/4056/15,M/4056/17,M/4056/15X,M/4056/17X,M/4056/25SS,M/4056/21,M/4056/10RSS,M/4056/30RSS,M/4056/27SS,M/4056/PB17,M/4056/25RSS,M/4056/27J |
Sécurité et traitement
- Methanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%