Learn More
Méthanol, pour HPLC, Fisher Chemical™ Code produit.: 10365710
Méthanol, pour HPLC, Fisher Chemical™
Code produit. 10365710
1 L, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Bidon en aluminium
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Code produit. 10365710
Marque: Fisher Chemical M/4056/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
CH4O, numéro CAS-67-56-1, naphte colombien, alcool méthylique, alcool colonial, hydroxyde de méthyle, méthylol, carbinol, naphte pyroxylique, esprit de bois, naphte de bois, alcool de bois, 2,5 L, 64,7°C, CHEBI:17790, incolore, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, méthanol, -98°C, 4595, 32,042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Point de fusion -98°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 128 hPa at 20°C
Viscosité 0.55cp at 20°C
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Poids de la formule 32.04g/mol
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2528149 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2025 Catalog NumberM/4056/99GSK,M/4056/PB17X,M/4056/34X,M/4056/99W,M/4056/15Z,M/4056/15,M/4056/17,M/4056/15X,M/4056/17X,M/4056/25SS,M/4056/21,M/4056/10RSS,M/4056/30RSS,M/4056/27SS,M/4056/PB17,M/4056/25RSS,M/4056/27J
Numéro de lot2526392 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog NumberM/4056/99GSK,M/4056/PB17X,M/4056/34X,M/4056/99W,M/4056/15Z,M/4056/15,M/4056/17,M/4056/15X,M/4056/17X,M/4056/25SS,M/4056/21,M/4056/10RSS,M/4056/30RSS,M/4056/27SS,M/4056/PB17,M/4056/25RSS,M/4056/27J
Numéro de lot2526179 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog NumberM/4056/99GSK,M/4056/PB17X,M/4056/34X,M/4056/99W,M/4056/15Z,M/4056/15,M/4056/17,M/4056/15X,M/4056/17X,M/4056/25SS,M/4056/21,M/4056/10RSS,M/4056/30RSS,M/4056/27SS,M/4056/PB17,M/4056/25RSS,M/4056/27J
Numéro de lot2524359 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2025 Catalog NumberM/4056/99GSK,M/4056/PB17X,M/4056/34X,M/4056/99W,M/4056/15Z,M/4056/15,M/4056/17,M/4056/15X,M/4056/17X,M/4056/25SS,M/4056/21,M/4056/10RSS,M/4056/30RSS,M/4056/27SS,M/4056/PB17,M/4056/25RSS,M/4056/27J
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methanol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol, pour HPLC, Fisher Chemical™ >