Learn More
Méso-hydrobenzoïne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11486816
Méso-hydrobenzoïne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11486816
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11486816
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23946.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
meso- Hydrobenzoin has been used in the preparation of trans-methyl meso- hydrobenzoin phosphite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La méso-hydrobenzoïne a servi à la préparation du phosphite trans-méthyl-méso-hydrobenzoïne.
Solubilité
Soluble dans l’alcool chaud ou le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 579-43-1
Formule moléculaire C14H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.26
Numéro MDL MFCD00064253
Clé InChI IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb componentAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 853018
ChEBI CHEBI:50015
Nom IUPAC (1R,2S)-1,2-diphényl-thane-1,2-diol
SMILES OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau meso-Hydrobenzoin
Point de fusion 134°C to 136°C
Quantité 5 g
Beilstein 2050814
Merck Index 14,4777
Informations sur la solubilité Soluble in hot alcohol or chloroform.
Poids de la formule 214.27
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW12K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2024 Catalog NumberB23946.06,B23946.14
Numéro de lot10149380 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB23946.06,B23946.14
Numéro de lotQ11F024 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB23946.06,B23946.14
Numéro de lotY26F029 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB23946.06,B23946.14
Numéro de lotY27F044 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB23946.06,B23946.14
Nom du produit
Méso-hydrobenzoïne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >