Learn More
Méso-hydrobenzoïne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11496816
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11496816
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23946.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 579-43-1 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
meso- Hydrobenzoin has been used in the preparation of trans-methyl meso- hydrobenzoin phosphite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La méso-hydrobenzoïne a servi à la préparation du phosphite trans-méthyl-méso-hydrobenzoïne.
Solubilité
Soluble dans l’alcool chaud ou le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 579-43-1
Formule moléculaire C14H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.26
Numéro MDL MFCD00064253
Clé InChI IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb component
CID PubChem 853018
ChEBI CHEBI:50015
Nom IUPAC (1R,2S)-1,2-diphényl-thane-1,2-diol
SMILES OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau meso-Hydrobenzoin
Point de fusion 134°C to 136°C
Quantité 25 g
Beilstein 2050814
Merck Index 14,4777
Informations sur la solubilité Soluble in hot alcohol or chloroform.
Poids de la formule 214.27
Pourcentage de pureté 99%