Learn More
méso-1,2-diphényl-1,2-éthanediol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10156873
méso-1,2-diphényl-1,2-éthanediol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10156873
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10156873
Marque: Thermo Scientific Acros 247680050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 579-43-1
Formule moléculaire C14H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.26
Numéro MDL MFCD00064253
Clé InChI IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb component
CID PubChem 853018
ChEBI CHEBI:50015
Nom IUPAC (1R,2S)-1,2-diphényl-thane-1,2-diol
SMILES OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau meso-1, 2-Diphenyl-1, 2-ethanediol
Point de fusion 136.0°C to 137.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 214.26
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0415538 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number247680050,247680250
Numéro de lotA0396828 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number247680050,247680010,247680250
Numéro de lotA0410746 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number247680050,247680010,247680250
Numéro de lotA0408580 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number247680050,247680010,247680250
Numéro de lotA0415538 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2022 Catalog Number247680050,247680010,247680250
Identifiant produit
  • meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
Nom du produit
méso-1,2-diphényl-1,2-éthanediol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >