Learn More
Uvex™ Softshell pour homme 7431-Jaune
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Veste softshell - protection flash uvex, n° de modèle : 7431
- Matériau : 100 % polyester, avec membrane en 3 couches, environ 240 g/m²
- Veste softshell haute visibilité coupe-vent et hydrofuge
- Une poche poitrine gauche avec fermeture éclair et deux grandes poches latérales avec fermeture éclair, matière légère bien que respirante et inusable, classification colonne d’eau 10 000 mm
- Tailles : XS - 6XL
- Supplément pour grandes tailles : 10 % à partir de la taille XL
- Instructions d’entretien : 60°C lavable, ne pas utiliser de chlore, sèche-linge : I point, repassage : I point, nettoyage à sec : P certifié selon : EN ISO 20471 X2
Spécification
Spécification
Dimensions | XL |
Sexe | Hommes |
Matériau | Polyester |
Couleur | Jaune, gris |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Type de produit | Hi-vis Jacket |
Épaisseur | 285 g/m² |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Softshell pour homme 7431-Jaune >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu