Learn More
Uvex™ Men Coat 7464-White
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Manteau pour homme
- Matériau : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % antistatique. Fibres, 245 g/m²
- Couleur : blanc
- Protection optimale avec antistatique.
- Fibre : réduction de charge optimale
- Construction de bras à coupe haute
- Poche de poitrine gauche
- Deux poches latérales
- Normes de col rabattu : Norme CEI 61340, OEKO-TEX™ 100
- Tailles : XS-6XL
- Supplément pour grandes tailles : + 10 % à partir de la taille XXL
- Lavage normal à 60°C, ne pas javelliser, sèche linge basse température, repassage 2 points, nettoyage
- avec du perchloréthylène
Spécification
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
Dimensions | Moyenne |
Sexe | Hommes |
Matériau | Polyester, Cotton |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons-pression |
Type de manchette | Tunnelized Elastic |
Jetable | Non |
Stérilité | Non stérile |
Résistance | None |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Men Coat 7464-White >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu