Learn More
Pipettes en verre de classe B à un repère MBL™
En verre sodocalcique avec buses usinées pour réduire le risque de casse et conformes aux normes ISO 648 et DIN 12690. Les pipettes en verre classe B MBL™ à un seul trait portent des inscriptions ambrées indélébiles incrustées dans la surface du verre pour améliorer la résistance chimique. Étalonnées pour la distribution.
Marque: MBL PRA708B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme aux normes ISO 648 et DIN 12690
- Étalonnées pour délivrer
- En verre sodocalcique avec buses usinées pour réduire la casse
- Marquages ambrés indélébiles incrustés dans la surface du verre pour améliorer la résistance chimique
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
B | |
Oui | |
5boîte | |
Vert | |
Pipette à poire |
ISO 648, DIN 12690, norme ISO | |
Verre sodocalcique | |
Ambré | |
plusmn; 0,06 ml | |
15 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Volumetrics brochure
Taille: 2 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pipettes en verre de classe B à un repère MBL™ > Capacité : 15 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu