Learn More
Pipettes en verre de classe B à un repère MBL™
En verre sodocalcique avec buses usinées pour réduire le risque de casse et conformes aux normes ISO 648 et DIN 12690. Les pipettes en verre classe B MBL™ à un seul trait portent des inscriptions ambrées indélébiles incrustées dans la surface du verre pour améliorer la résistance chimique. Étalonnées pour la distribution.
18.80€ - 57.95€
Spécification
Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
---|---|
Classe | B |
Matériau | Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Couleur de graduation | Ambré |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Tolérance | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Tolérance | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12510026
|
MBL
PRA716B |
100 ml | plusmn; 0,15 ml | Jaune |
57.95€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12580036
|
MBL
PRA706B |
10 ml | plusmn; 0,04 ml | Rouge |
39.20€
5 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12653032
|
MBL
PRA700B |
1 ml | plusmn; 0,015 ml | Bleu |
18.80€
5 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12673032
|
MBL
PRA710B |
20 ml | plusmn; 0,06 ml | Jaune |
43.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12633072
|
MBL
PRA712B |
25 ml | plusmn; 0,06 ml | Bleu |
37.35€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12560036
|
MBL
PRA702B |
2 ml | plusmn;0,02 ml | Orange |
19.20€
5 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12570036
|
MBL
PRA704B |
5 ml | plusmn; 0,03 ml | Blanc |
31.10€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12693032
|
MBL
PRA714B |
50 ml | plusmn; 0,1 ml | Rouge |
50.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12663032
|
MBL
PRA708B |
15 ml | plusmn; 0,06 ml | Vert |
32.95€
5 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Conforme aux normes ISO 648 et DIN 12690
- Étalonnées pour délivrer
- En verre sodocalcique avec buses usinées pour réduire la casse
- Marquages ambrés indélébiles incrustés dans la surface du verre pour améliorer la résistance chimique
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
Verre sodocalcique | |
Ambré |
B | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pipettes en verre de classe B à un repère MBL™