Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur réfrigéré empilable MaxQ™ 6000, numérique, 240 V
Économisez un espace précieux en laboratoire avec nos agitateurs empilables. Ces agitateurs combinent l’agitation orbitale et l’incubation générale pour plus de polyvalence.
Marque: Thermo Scientific™ SHKE6000-1CE
11680.31 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24300" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les agitateurs Thermo Scientific MaxQ 6000 allient stockage des échantillons, agitation orbitale et commandes numériques intuitives faciles à utiliser.
Les agitateurs-incubateurs et agitateurs réfrigérés empilables Thermo Scientific MaxQ 6000 présentent un faible encombrement au sol grâce au double empilage. Le jeu d'adaptateurs (vendu séparément) pour empiler deux plateaux de 18 x 18' et doubler la capacité d'empilage.
- Les unités empilables acceptent les flacons d’un volume allant jusqu’à 6 L
- Deux tablettes réglables en hauteur multiplient les possibilités de rangement
- Deux plages de températures au choix conviennent aux applications de biologie moléculaire, d’expression des protéines et de purification des plasmides
- Il existe deux types de modèles : thermostatés et réfrigérés
- Surveillez et contrôlez avec précision la température de la chambre sur toute la plage de températures, grâce au régulateur PID (d’une précision de ± 0,1°C à 37°C).
- Un thermostat de surchauffe indépendant renforce la sécurité du dispositif en contrôlant le chauffage en cas de défaillance du thermostat principal
- Moteur CC sans balais à semi-conducteurs, contrôle de vitesse variable de 15 à 500 tr/min.
- Fonctionnement en continu ou programmable de 0,1 heure à 999 heures ou de 0,1 minute à 999 minutes
- La vitesse, la durée du programme et la température de fonctionnement s’affichent simultanément sur trois écrans LCD distincts, ce qui limite le risque d’erreur lors de la saisie des paramètres de fonctionnement
- Le temps affiché augmente en fonctionnement en continu et diminue pendant les cycles temporisés
- Des alertes visuelles et sonores avertissent l’utilisateur des écarts de température ; le chauffage s’arrête lorsque l’écart de température est de ± 1°C par rapport à la valeur de consigne
- L’agitateur s’arrête et déclenche des alarmes visuelles et sonores si l’appareil fonctionne à ± 10 % de la vitesse programmée, empêchant l’agitateur de se déplacer
- La fonction de démarrage progressif évite les démarrages et arrêts brusques
- Il est possible d’étalonner la vitesse grâce au tachymètre numérique portatif, pour la vérification de cette dernière ou la normalisation des protocoles.
- Un système de verrouillage interrompt l’agitation lorsque la porte est ouverte
- Le détecteur de balourd arrête le mouvement de la plateforme en cas de vibrations excessives
- En cas de coupure de courant, les paramètres sont conservés et l’appareil redémarre automatiquement une fois l’alimentation rétablie
- L’interface RS-232 permet un suivi à distance de la vitesse, de la durée et de la température
- Les échantillons sont visibles grâce à une large fenêtre et à l’éclairage interne au xénon, ce qui minimise les ouvertures de la porte de la chambre
- La porte peut se fixer à gauche ou à droite pour s’adapter à votre laboratoire
- La plateforme 18 × 18″ peut être à deux niveaux dans la chambre pour doubler la capacité d’agitation
- La chambre en acier inoxydable résistant à la corrosion accepte toute une série de plateformes universelles et dédiées de 18 × 18″ (46 × 46 cm)
- L’enceinte extérieure est en acier laminé à froid avec revêtement par pulvérisation
- La prise électrique située à l’intérieur de la chambre permet d’alimenter et de faire fonctionner en toute sécurité, agitateurs, mélangeurs et agitateurs rotatifs
Dimensions hors tout
- Dimensions de la plateforme : 18 × 18″ (45,7 × 45,7 cm)
- Dimensions générales (L × l × H) : 33 × 27 × 40,5″ (83,9 × 69,6 × 102,9 cm)
Informations de commande :
Pour un système complet, commandez des plateformes et des pinces (vendues séparément)
Inclut :
- Deux tablettes perforées réglables en hauteur en acier inoxydable.
Matériel nécessaire :
- Plateforme universelle (sans pinces), ou
- Plateforme dédiée (avec des pinces préinstallées)
Recommandé dans les cas suivants :
- Suspensions bactériennes
- Hybridations
- Études de solubilité
- Tests de diagnostic
- Procédures d’extraction
- Procédures de lavage
- Mélanges généraux
- Expression de protéines
- Coloration et décoloration
- Purification des plasmides
Spécification
1,9 cm (0,75 in) | |
15 à 500 tr/min, ±1 tr/min | |
240 V | |
1 100 W | |
Agitateur | |
UL, cUL, CE | |
± 0,1°C | |
Plateforme en acier inoxydable | |
102,9 cm | |
18 in | |
45,7 cm | |
69,9 cm | |
330 lb | |
Numérique | |
Agitateur-incubateur empilable MaxQ 6000 | |
Fonctionnement en continu ou réglable de 0,1 minute à 999 heures |
15,9 kg | |
240 V, 50/60 Hz | |
Température ambiante de 10°C à 80°C | |
4,5 A | |
35 lb | |
50°F à 140°F | |
50/60 Hz | |
40,5 in | |
33 in | |
83,8 cm | |
27,5 in | |
45,7 cm | |
150 kg | |
Agitateur-incubateur orbital empilable de petite capacité | |
CC sans balai |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Accessoires et services
-
Thermo Scientific™ Plateformes universelles pour agitateurs... PLATEFORME UNIVERSELLE 28X33CMPlateforme... Code produit: 10369032
303.51€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Plateformes universelles pour agitateurs... PLATEFORME UNIVERSELLE 46X46CMPlateforme... Code produit: 10798914
483.41€ / 1 pièce
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31