Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix
Le master Mix multiplex Applied Biosystems™ TaqMan™ est formulé pour amplifier jusqu’à 4 cibles en une seule réaction, offrant des durées d’exécution plus courtes (moins de 40 minutes).
Marque: Applied Biosystems™ 4484263
2645.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Optimisé pour le multiplexage – validé pour les dosages d’expression génétique et de génotypage quadplex
- Meilleure performance de sa catégorie – sensibilité, précision, plage dynamique et spécificité supérieures
- Délais d’exécution raccourcis sur des instruments rapides et standard ; optimisé pour le mode rapide sur des instruments rapides et pour des conditions de cyclage rapide sur des instruments standard
- Intégration sans faille dans vos expériences – validé avec les dosages Applied Biosystems™ TaqMan™ et les sondes TaqMan™ QSY™ pour les expériences d’expression génétique et de génotypage
- Contrôle de la contamination par report - contient de l’UDG thermo-labile
- Compatibilité élevée avec les instruments
Spécification
Contient 2 flacons (5 ml chacun) de Master Mix TaqMan™ Multiplex 2X suffisant pour 5000 réactions. Le Master Mix TaqMan™ Multiplex contient de l’ADN polymérase AmpliTaq™ Fast, de l’uracile-N glycosylase (UNG), des dNTP (avec dUTP),™ du colorant MUSTANG PURPLE (référence passive) et un tampon optimisé. Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
|
Élevé | |
ADN polymérase AmpliTaq Fast | |
Système 7500 Fast, système 7500, QuantStudio™, système ViiA™ 7 | |
Master Mix Multiplex | |
Expression génétique, Détection des virus | |
2 X | |
ADN |
Amorce-sonde | |
qPCR multiplex | |
Rapide | |
TaqMan™ | |
10 x 5 ml | |
2X | |
5000 réactions | |
50 ml |