Learn More
BINDER™ Mesure de la température et de l’humidité dans l’espace 18-1 points de mesure
Mesure de la température dans l’espace : 18 points de mesure de la température et un point de mesure de l’humidité - avec certificat, au centre du volume utile, à 25 °C / 60 % HR ou avec un couple de valeurs prédéterminé - pour les séries MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT
Marque: BINDER™ DL30-0318
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un point de mesure de l’humidité
- Certificat inclus
- Point de mesure de l’humidité au centre de la chambre
Spécification
Chambres BINDER séries MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT | |
Température et humidité : 18 points de mesure | |
Mesure de température et d’humidité |
Mesure de la température 18 points de mesure de la température et 1 point de mesure de l’humidité - certificat inclus, 18 points de mesure de la température et 1 point de mesure de l’humidité au centre de la chambre, à 25°C / 60 % de HR ou (à des valeurs spécifiées - pour séries MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT) | |
Certificat d’étalonnage |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Mesure de la température et de l’humidité dans l’espace 18-1 points de mesure > 18 points de mesure ; À utiliser avec : Séries MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu