Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif jetables à fond en V
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100/boîte
200/boîte
Conditionnement individuel ; 100/boîte
Divisé ; 100/boîte
Divisé ; 200/boîte
Divisé ; Conditionnement individuel ; 100 / boîte
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Description
Produit conçu pour s’adapter à tous les pipeteurs multicanaux
Les réservoirs jetables Axygen sont conçus pour accueillir toutes les pipettes multicanaux. La conception à quatre coins et à fond en forme de V pointu garantit une récupération maximale des échantillons. Tous les réservoirs sont blancs.
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
- Certifications et labels de qualité
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI, sans RNase / DNase, apyrogène |
| Couleur | blanc |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Réservoir de réactif |
| Nbre par carton | 100/carton |
| Nb par paquet | 100/Bte |
| Conditionnement | 100/boîte |
| Jetable | Oui |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Réservoirs de réactif jetables à fond en V >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu