Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs à réactifs
Les réservoirs de réactifs Thermo Scientific™ offrent un large éventail de solutions adaptées à toutes vos procédures de pipetage.
Marque: Thermo Scientific™ 95128095
159.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les réservoirs de réactifs Thermo Scientific™ offrent un large éventail de solutions adaptées à toutes vos procédures de pipetage.
Notre esprit d’innovation s’étend au-delà de nos dispositifs de pipetage et pointes. Même nos réservoirs à réactifs ont été conçus pour vous offrir des solutions adaptées à vos procédures, et non l’inverse. Quatre modèles de réservoirs sont disponibles : 25 ml, 25 ml avec séparateur, 100 ml et un réservoir de 75 ml en polystyrène jetable.
Caractéristiques :
- Géométrie optimisée rendant le liquide accessible par la pipette lorsque le volume de réactif est faible
- Des becs verseurs aux quatre coins réduisent les pertes de réactif pendant la vidange du réservoir
- Graduations sur les parois internes du réservoir permettant de connaître en un coup d’œil la quantité de liquide restante
- Base extra-large ajoutant rigidité et stabilité au réservoir, favorisant la prévention des déversements accidentels
- Le réservoir séparé de 25 ml permet de pipeter deux réactifs différents, avec jusqu’à huit canaux sur un côté et jusqu’à quatre canaux sur l’autre côté, ce qui optimise la récupération si l’on utilise un seul canal et une petite quantité de réactif
Spécification
blanc | |
Polystyrène | |
Réservoir de réactifs avec séparateur | |
Oui |
25 ml | |
Non stérile | |
10 sachets de 10 |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.