Learn More
Thermo Scientific™ Blocs de stockage Matrix™ DeepWell, 96 puits, 1 ml
Utilisez ces blocs de stockage DeepWell™ comme plaques mères lors de la création de bibliothèques de composés à partir d’instruments de manipulation de liquides automatisés.
Marque: Thermo Scientific™ 4221
352.80 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Lors de la création de bibliothèques de composés à l’aide d’instruments automatisés de manipulation des liquides, utilisez les blocs de stockage Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell comme plaque mère. Ces blocs solides sont fabriqués en PP et sont résistants aux produits chimiques, répondant ainsi à toutes les spécifications de microplaques standard. La conception unique de puits en cheminée du bloc de 1 ml réduit le risque de contamination croisée entre les puits pendant le pipetage, tandis que le bloc de 2 ml a des côtés biseautés pour faciliter la manipulation et le positionnement sur les systèmes robotisés.
Caractéristiques :
- Index alphanumérique simplifiant l'identification des puits.
- Encombrement standard pour l’industrie garantissant la compatibilité avec les scelleuses, les empileurs et les manipulateurs de liquides
Spécification
Personnalisable | |
Étalon | |
Autoclavables | |
PP à faible liaison | |
Naturel | |
Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides | |
2200 μl | |
2000 μl | |
Non traité | |
40 | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. |
Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI. | |
8 x 12 | |
40 boîtes | |
Nunc™ | |
Plaque de préparation des échantillons et de stockage en polypropylène | |
PP | |
96 | |
Non stérile | |
Rond | |
40 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.