Learn More
Thermo Scientific™ Blocs de stockage Matrix™ DeepWell, 96 puits, 1 ml
Description
Lors de la création de bibliothèques de composés à l’aide d’instruments automatisés de manipulation des liquides, utilisez les blocs de stockage Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell comme plaque mère. Ces blocs solides sont fabriqués en PP et sont résistants aux produits chimiques, répondant ainsi à toutes les spécifications de microplaques standard. La conception unique de puits en cheminée du bloc de 1 ml réduit le risque de contamination croisée entre les puits pendant le pipetage, tandis que le bloc de 2 ml a des côtés biseautés pour faciliter la manipulation et le positionnement sur les systèmes robotisés.
Caractéristiques :
- Index alphanumérique simplifiant l'identification des puits.
- Encombrement standard pour l’industrie garantissant la compatibilité avec les scelleuses, les empileurs et les manipulateurs de liquides
Spécification
Spécification
| Code-barres | Personnalisable |
| Certifications/Conformité | Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI. |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | 40 sachets, 40 boîtes |
| Type de liaison | PP à faible liaison |
| Gamme de produits | Nunc |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Bloc de stockage DeepWell |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.