Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe transparente Tygon™ E-LFL
Utilisez cette tubulure pour pompes haute performance pour les applications complexes. La tubulure pour pompes Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparente n’est pas sujette à l’usure ni à l’oxydation, s’ajuste sur du verre ou du métal et s’adapte à des courbes à petit rayon.
141.00€ - 1000.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Tygon E-LFL
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 13
Code produit Marque Taille de la tubulure Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille de la tubulure Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
12863383
Afficher les documents
Masterflex™
06440-13
13 Tubulure pour pompe
141.00€
1 rouleau
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12833393
Afficher les documents
Masterflex™
06440-26
26 Pompe série I/P
330.00€
1 rouleau
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12853383
Afficher les documents
Masterflex™
06440-14
14 Tube de pompe
143.00€
1 rouleau
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12863393
Afficher les documents
Masterflex™
06440-70
70 Pompe haute performance série I/P
585.00€
1 rouleau
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12893383
Afficher les documents
Masterflex™
06440-15
15 Tubulure pour pompe
222.00€
1 rouleau
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12883383
Afficher les documents
Masterflex™
06440-17
17 Tubulure pour pompe
218.00€
1 rouleau
Expédition estimée: 19-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12803393
Afficher les documents
Masterflex™
06440-18
18 Tube de pompe
275.00€
1 rouleau
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12823393
Afficher les documents
Masterflex™
06440-25
25 Tubulure pour pompe
190.00€
1 rouleau
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12843393
Afficher les documents
Masterflex™
06440-35
35 Tube de pompe
314.00€
1 rouleau
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12873393
Afficher les documents
Masterflex™
06440-73
73 Tubulure pour pompe
329.00€
1 rouleau
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12883393
Afficher les documents
Masterflex™
06440-82
82 Tubulure pour pompe
413.00€
1 rouleau
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12823403
Afficher les documents
Masterflex™
06440-88
88 Tubulure pour pompe
1000.00€
1 rouleau
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12813403
Afficher les documents
Masterflex™
06440-89
89 Tubulure pour pompe
755.00€
1 rouleau
Expédition estimée: 25-04-2025
Description
Utilisez cette tubulure pour pompes haute performance pour les applications complexes.La tubulure pour pompes Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparente n’est pas sujette au vieillissement ni à l’oxydation, s’ajuste sur du verre ou du métal et s’adapte à des courbes à petit rayon.
  • Supérieur aux normes sanitaires USP classe VI et 3A
  • Conforme FDA
  • Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
  • La plus longue durée de vie de toutes les compositions Tygon
  • Pompe à pression continue jusqu’à 40 psi
  • Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
Spécification
Spécification
Autoclavable
Tygon E-LFL
74°C