Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe transparente Tygon™ E-LFL
Utilisez cette tubulure pour pompes haute performance pour les applications complexes. La tubulure pour pompes Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparente n’est pas sujette à l’usure ni à l’oxydation, s’ajuste sur du verre ou du métal et s’adapte à des courbes à petit rayon.
Marque: Masterflex™ 06440-89
734.98 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez cette tubulure pour pompes haute performance pour les applications complexes.La tubulure pour pompes Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparente n’est pas sujette au vieillissement ni à l’oxydation, s’ajuste sur du verre ou du métal et s’adapte à des courbes à petit rayon.
- Supérieur aux normes sanitaires USP classe VI et 3A
- Conforme FDA
- Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
- La plus longue durée de vie de toutes les compositions Tygon
- Pompe à pression continue jusqu’à 40 psi
- Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
Spécification
Autoclavable | |
Tygon E-LFL | |
Destiné à un usage général en laboratoire, prolonge la durée de vie grâce à des pompes à tubulure péristaltique | |
1 unité | |
0.03 à 19 L/min | |
8.2 m | |
Transparent | |
610 mm | |
Tubulure pour pompe I/P |
15.9 mm | |
7.62 m | |
-46°C | |
89 | |
5/8 in | |
Faible | |
20 psi | |
74°C |