Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe transparente Tygon™ E-LFL
Utilisez cette tubulure pour pompes haute performance pour les applications complexes. La tubulure pour pompes Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparente n’est pas sujette à l’usure ni à l’oxydation, s’ajuste sur du verre ou du métal et s’adapte à des courbes à petit rayon.
Marque: Masterflex™ 06440-70
Description
Utilisez cette tubulure pour pompes haute performance pour les applications complexes.La tubulure pour pompes Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparente n’est pas sujette au vieillissement ni à l’oxydation, s’ajuste sur du verre ou du métal et s’adapte à des courbes à petit rayon.
- Supérieur aux normes sanitaires USP classe VI et 3A
- Conforme FDA
- Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
- La plus longue durée de vie de toutes les compositions Tygon
- Pompe à pression continue jusqu’à 40 psi
- Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
Spécification
Pharmacopée européenne ; non DEHP ; 1935/2004 ; RoHS ; ADCF ; FDA ; USP ; exigences européennes en matière de contact avec les denrées alimentaires 10/2011 ; Sans phtalate | |
Autoclavable | |
Tygon E-LFL | |
70 | |
3/8 in. | |
Transparent | |
660 mm Hg |
Pompe haute performance série I/P | |
9,5 mm | |
7,6 m | |
8000 ml/min | |
Autoclave, oxyde d’éthylène | |
40°psi | |
74°C |