Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe transparente Tygon™ E-LFL
Utilisez cette tubulure pour pompes haute performance pour les applications complexes. La tubulure pour pompes Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparente n’est pas sujette à l’usure ni à l’oxydation, s’ajuste sur du verre ou du métal et s’adapte à des courbes à petit rayon.
Marque:  Masterflex™ 06440-26
Code produit. 12833393
  • 330.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez cette tubulure pour pompes haute performance pour les applications complexes.La tubulure pour pompes Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparente n’est pas sujette au vieillissement ni à l’oxydation, s’ajuste sur du verre ou du métal et s’adapte à des courbes à petit rayon.
  • Supérieur aux normes sanitaires USP classe VI et 3A
  • Conforme FDA
  • Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
  • La plus longue durée de vie de toutes les compositions Tygon
  • Pompe à pression continue jusqu’à 40 psi
  • Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
Spécification
Spécification
Pharmacopée européenne ; non DEHP ; 1935/2004 ; RoHS ; ADCF ; FDA ; USP ; exigences européennes en matière de contact avec les denrées alimentaires 10/2011 ; Sans phtalate
Autoclavable
Tygon E-LFL
26
1/4 in.
Transparent
660 mm Hg
Pompe série I/P
6,4 mm
7,6 m
4000 ml/min
Autoclave, oxyde d’éthylène
40°psi
74°C