Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe transparente Tygon™ E-LFL
Utilisez cette tubulure pour pompes haute performance pour les applications complexes. La tubulure pour pompes Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparente n’est pas sujette à l’usure ni à l’oxydation, s’ajuste sur du verre ou du métal et s’adapte à des courbes à petit rayon.
Marque: Masterflex™ 06440-17
Description
Utilisez cette tubulure pour pompes haute performance pour les applications complexes.La tubulure pour pompes Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparente n’est pas sujette au vieillissement ni à l’oxydation, s’ajuste sur du verre ou du métal et s’adapte à des courbes à petit rayon.
- Supérieur aux normes sanitaires USP classe VI et 3A
- Conforme FDA
- Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
- La plus longue durée de vie de toutes les compositions Tygon
- Pompe à pression continue jusqu’à 40 psi
- Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
Spécification
Tubulure pour pompe | |
6.4 mm | |
7.62 m | |
-46°C | |
17 | |
1/4 in. | |
Faible | |
20°psi | |
74°C |
Autoclavable | |
Tygon E-LFL | |
Destinée à un usage général en laboratoire, prolonge la durée de vie grâce à des pompes à tubulure péristaltique | |
1 unité | |
2.8 à 1700 ml/min | |
6.7 m | |
Transparent | |
510 mm |