Learn More
Sulfate de manganèse, monohydraté, poudre, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™ Code produit.: 15528024
Sulfate de manganèse, monohydraté, poudre, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15528024
500 g, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Code produit. 15528024
Marque: Avantor J.T.Baker 255001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 10034-96-5
Formule moléculaire H2MnO5S
Poids moléculaire (g/mol) 169.01
Numéro MDL MFCD00149159
Clé InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganous Sulfate
Note relative au nom Monohydrate
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Nom IUPAC sulfate de manganèse(2+) hydraté
Poids de la formule 169.02
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.95kg
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de manganèse, monohydraté, poudre, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™ >