Learn More
Graphite, poudre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10380394
Graphite, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10380394
1 kg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10380394
Marque: Thermo Scientific Acros 385030010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-42-5
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite
Couleur Noir
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 4575
Poids de la formule 12.01
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463201 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/05/2024 Catalog Number385030010,385031000
Numéro de lotA0458159 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2023 Catalog Number385030010,385031000
Numéro de lotA0457587 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2023 Catalog Number385030010,385031000
Numéro de lotA0451757 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number385030010,385031000
Numéro de lotA0451686 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number385030010,385031000
Nom du produit
Graphite, poudre, Thermo Scientific Chemicals >