Learn More
Sulfate de manganèse(II) monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Manganese(II) sulfate monohydrate acts as a colorant in dyes. It is used in the preparation of manganese and manganese dioxide. It finds application for remediation of manganese-deficient soil. It is also used in dry-cell batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sulfate de manganèse(II) monohydraté agit comme colorant dans les teintures. Il est utilisé pour la préparation du manganèse et du dioxyde de manganèse. Il est utilisé pour l’assainissement des sols déficients en manganèse. Il est également utilisé pour les batteries à piles sèches.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Il perd toute ses molécules d’eau à 400-450°. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Manganese(II) sulfate monohydrate |
pH | 3 to 3.5 |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN3077 |
Merck Index | 14,5739 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether. |
Poids de la formule | 169.02 (151.00 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99% |
Odeur | Odorless |
Sensibilité | Hygroscopic |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
U05K001 | Certificat d’analyse | 23/08/2024 | A17615.0E,A17615.22,A17615.36 |
T29K061 | Certificat d’analyse | 13/08/2024 | A17615.0E,A17615.22,A17615.36 |
R20K036 | Certificat d’analyse | 24/05/2024 | A17615.0E,A17615.22,A17615.36 |
P15K066 | Certificat d’analyse | 31/03/2024 | A17615.0E,A17615.22,A17615.36 |
M19I055 | Certificat d’analyse | 20/02/2024 | A17615.0E,A17615.22,A17615.36 |
Sécurité et traitement
- Manganese(II) sulfate monohydrate
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Manganese(II) sulfate monohydrate