Learn More
Sulfate de manganèse(II) monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11439403
Sulfate de manganèse(II) monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439403
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Code produit. 11439403
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11809.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Manganese(II) sulfate is used as a colorant in dyes. It is also used as feed additives, catalyst for the synthesis of chlorophyll, make plants grow well and increase production. It is used for making dryer of ink and paint. It is used in paper making , porcelain/ceramic, medicine and other industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de manganèse(II) est utilisé comme colorant dans les teintures. Il est également utilisé comme additif alimentaire, catalyseur pour la synthèse de la chlorophylle, activateur de croissance de plantes et augmentateur de production. Il est utilisé pour fabriquer un séchoir d’encre et de peinture. Il est utilisé dans la fabrication du papier, la porcelaine/céramique, la médecine et d’autres industries.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 5-10 g/100 ml à 21°C
Remarques
Il perd toute son eau à 400-450°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-96-5
Formule moléculaire H2MnO5S
Poids moléculaire (g/mol) 169.01
Numéro MDL MFCD00149159
Clé InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese (II) sulfate monohydrate
pH 3 to 3.5
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,5739
Informations sur la solubilité Soluble in water. 5-10g/100 mL at 21°C
Nom IUPAC sulfate de manganèse(2+) hydraté
Poids de la formule 169.02 (151.00 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.95
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251390 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA11809.36,A11809.0E
Numéro de lotS21I015 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2022 Catalog NumberA11809.36,A11809.0E
Numéro de lot10241799 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/07/2022 Catalog NumberA11809.36,A11809.0E
Numéro de lot10240256 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/04/2022 Catalog NumberA11809.36,A11809.0E
Numéro de lotM02G014 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA11809.36,A11809.0E
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Manganese sulfate monohydrate, Manganese(II) sulfate
Nom du produit
Sulfate de manganèse(II) monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >