Learn More
Chlorure de manganèse(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10405755
Chlorure de manganèse(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10405755
250 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10405755
Marque: Thermo Scientific Acros 271412500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7773-01-5
Formule moléculaire Cl2Mn
Poids moléculaire (g/mol) 125.84
Numéro MDL MFCD00011114
Clé InChI GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystallineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spécification
Point d’ébullition 1190.0°C
Nom chimique ou matériau Manganese(II) chloride
Point de fusion 650.0°C
Couleur Rose
Forme physique Paillettes
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Complexometry)
Formule linéaire MnCl2
Fieser 07,222
Merck Index 15, 5793
Informations sur la solubilité Solubility in water: 723g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether
Nom IUPAC Manganèse(2+) ;dichlorure
Poids de la formule 125.84
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467959 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number271410250,271410025,271412500,271410010
Numéro de lotA0442821 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number271410250,271410025,271412500,271410010
Numéro de lotA0463228 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/06/2024 Catalog Number271410250,271410025,271412500,271410010
Numéro de lotA0456059 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/09/2023 Catalog Number271410250,271410025,271412500,271410010
Numéro de lotA0450855 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number271410250,271410025,271412500,271410010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Nom du produit
Chlorure de manganèse(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals >