Learn More
Chlorure de manganèse(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391938
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
Code produit. 11391938
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011868.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125.84 g/mol
Manganese(II) chloride, plays an important role in the production of dry cell batteries. It is also used as a starting material to the methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl, which has antiknock property. Further, it is used in the formation of an active Manganese(0) species useful for radical cyclization. It is also used in 31P-NMR to determine the size and lamellarity of phospholipidvesicles reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7773-01-5
Formule moléculaire Cl2Mn
Poids moléculaire (g/mol) 125.84
Numéro MDL MFCD00011114
Clé InChI GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
CID PubChem 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spécification
Point d’ébullition 1190°C
Nom chimique ou matériau Manganese(II) chloride
Point de fusion 650°C
Couleur Rose
Forme physique Cristallin / paillette
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Informations sur la solubilité Soluble in water,pyridine and alcohol. Insoluble in ether.
Nom IUPAC Manganèse(2+) ;dichlorure
Poids de la formule 125.84
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.977
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.