Learn More
Chlorure de manganèse(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1190.0°C |
Nom chimique ou matériau | Manganese(II) chloride |
Point de fusion | 650.0°C |
Couleur | Rose |
Forme physique | Paillettes |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (Complexometry) |
Formule linéaire | MnCl2 |
Fieser | 07,222 |
Merck Index | 15, 5793 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467959 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 271410250,271410025,271412500,271410010 |
A0442821 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 271410250,271410025,271412500,271410010 |
A0463228 | Certificat d’analyse | 19/06/2024 | 271410250,271410025,271412500,271410010 |
A0456059 | Certificat d’analyse | 07/09/2023 | 271410250,271410025,271412500,271410010 |
A0450855 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 271410250,271410025,271412500,271410010 |
Sécurité et traitement
- Manganese(II) chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.