Learn More
Brady™ Panneaux en plastique magnétique pour le transport
32.88€ - 37.50€
Spécification
Matériau | Plastique |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Description | Plastique magnétique |
Type de produit | Panneau pour transport |
Code produit | Marque | Texte affiché | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11774914
|
Brady™
258976 |
Substance corrosive 8 | Diamant |
37.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11794914
|
Brady™
258979 |
Substances dangereuses diverses 9 | Diamant |
37.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11730244
|
Brady™
223599 |
Gaz non inflammable, non toxique 2 | Diamant | N/A | N/A | N/A | |||||
11750953
|
Brady™
810938 |
Peroxyde organique 5.2 | Diamant | N/A | N/A | N/A | |||||
11714914
|
Brady™
258961 |
Substances comburantes 5.1 | Diamant |
37.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11734914
|
Brady™
258967 |
Substances toxiques et nocives 6 | Diamant |
37.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11721003
|
Brady™
813603 |
Substances dangereuses pour l'environnement | Rhomboïde |
37.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11714904
|
Brady™
258943 |
Gaz non inflammable, non toxique 2 | Rhomboïde |
37.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11700963
|
Brady™
810944 |
Peroxyde organique 5.2 | Rhomboïde | N/A | N/A | N/A | |||||
Spécification
Plastique | |
Acrylique, permanent | |
Panneau pour transport |
1 de chaque | |
Plastique magnétique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneaux en plastique magnétique pour le transport