Learn More
Brady™ Panneaux en plastique magnétique pour le transport
Code produit. 11700963
Click to view available options
Texte affiché:
Gaz non inflammable, non toxique 2
Peroxyde organique 5.2
Substance corrosive 8
Substances comburantes 5.1
Substances dangereuses diverses 9
Substances dangereuses pour l'environnement
Substances toxiques et nocives 6
Forme:
Diamant
Rhomboïde
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11700963
missing translation for 'mfr': Brady™ 810944
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Certifications/Conformité ISO 7010
Matériau Plastic
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Description Plastique magnétique
À utiliser avec (application) Pipe markers and safety signs
Hauteur (métrique) 200 mm
Largeur (métrique) 200 mm
Plage de températures (métrique) -18°C à 70°C
Forme Rhomboïde
Texte affiché Peroxyde organique 5.2
Type de produit Transport Sign
Couleur Noir sur blanc